Benzil dioxime
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17131-100G OR17131-25G
APOSOR17131-100GEA 143 EUR
APOSOR17131-100G APOSOR17131-25G
Benzil dioxime
Benzil dioxime
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002113
Núm. CAS: 23873-81-6
EINECS: 245-921-0