4,4-Dimetilpiperidina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR17132-1G OR17132-5G
APOSOR17132-1GEA 180 EUR
APOSOR17132-1G APOSOR17132-5G
4,4-Dimetilpiperidina
4,4-Dimetilpiperidina
Formula: C₇H₁₅N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037433
Núm. CAS: 4045-30-1
UN: 2735
ADR: 8,II