5-Phenyl-o-phenetidine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Amino-4-ethoxybiphenyl
OR17199-1G
OR17199-250MG
APOSOR17199-1GEA
163
EUR
APOSOR17199-1G
APOSOR17199-250MG
5-Phenyl-o-phenetidine
5-Phenyl-o-phenetidine
Formula:
C₁₄H₁₅NO MW: 213,28 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03425697 Núm. CAS: 856343-44-7 UN: 3335 ADR: 9,III |