2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Aminopyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 2-Amino-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR17204-1G
OR17204-100MG
OR17204-5G
APOSOR17204-1GEA
241
EUR
APOSOR17204-1G
APOSOR17204-100MG
APOSOR17204-5G
2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₁H₁₇BN₂O₂ Pto. de fusión: 161…162 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD09607735 Núm. CAS: 1195995-72-2 |