2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine, 2-chloro-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
OR17206-5G
OR17206-25G
APOSOR17206-5GEA
55.1
EUR
APOSOR17206-5G
APOSOR17206-25G
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 98%
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₀H₁₄BClN₂O₂ MW: 240,494 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11856048 Núm. CAS: 1003845-08-6 |