Acetona-dimetilacetal 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2-Dimetoxipropano
OR17208-2.5L OR17208-500ML
APOSOR17208-2.5LEA 207 EUR
APOSOR17208-2.5L APOSOR17208-500ML
Acetona-dimetilacetal 98%
Acetona-dimetilacetal
Formula: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Pto. Ebullición: 79…81 °C
Pto. de fusión: –47 °C
Densidad: 0,848 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008479
Núm. CAS: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN: 3271
ADR: 3,II