Ácido 1-metil-1H-pirazol-5-borónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17209-1G OR17209-5G
APOSOR17209-1GEA 0 EUR
APOSOR17209-1G APOSOR17209-5G
Ácido 1-metil-1H-pirazol-5-borónico, pinacol éster
Ácido 1-metil-1H-pirazol-5-borónico, pinacol éster
Formula: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Pto. de fusión: 67…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05861380
Núm. CAS: 847818-74-0