1-Boc-3-bromoindole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 3-bromo-1H-indole-1-carboxylate, tert-Butyl-3-bromo-1H-indole-1-carboxylate, 3-Bromoindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
OR1723-1G OR1723-5G OR1723-10G
APOSOR1723-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1723-1G APOSOR1723-5G APOSOR1723-10G
1-Boc-3-bromoindole 95%
1-Boc-3-bromoindole
Formula: C₁₃H₁₄BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864772
Núm. CAS: 143259-56-7