3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17253-500G OR17253-1KG
APOSOR17253-500GEA 0 EUR
APOSOR17253-500G APOSOR17253-1KG
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Formula: C5H9Br3O
Pto. Ebullición: 131 °C/2,5mmHg
Pto. de fusión: 66…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021982
Núm. CAS: 1522-92-5