Cloruro de ciclopropanocarbonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR17255-100G
OR17255-25G
OR17255-250G
APOSOR17255-100GEA
66.7
EUR
APOSOR17255-100G
APOSOR17255-25G
APOSOR17255-250G
Cloruro de ciclopropanocarbonilo 98%
Cloruro de ciclopropanocarbonilo
Formula:
C₄H₅ClO Pto. Ebullición: 119…121 °C Densidad: 1,152 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 23 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001277 Núm. CAS: 4023-34-1 EINECS: 223-684-4 UN: 3286 ADR: 3+6.1+8,II |