5-Bromothiophene-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17257-10G OR17257-5G OR17257-1G
APOSOR17257-10GEA 81.2 EUR
APOSOR17257-10G APOSOR17257-5G APOSOR17257-1G
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid 97%
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₃BrO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08695074
Núm. CAS: 100523-84-0