2-Chloroquinazoline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR17301-1G
OR17301-250MG
APOSOR17301-1GEA
40.6
EUR
APOSOR17301-1G
APOSOR17301-250MG
2-Chloroquinazoline
2-Chloroquinazoline
Formula:
C₈H₅ClN₂ MW: 164.5900 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09959715 Núm. CAS: 6141-13-5 |