4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR17302-1G OR17302-5G
APOSOR17302-1GEA 0 EUR
APOSOR17302-1G APOSOR17302-5G
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
Formula: C₅H₄ClN₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08059805
Núm. CAS: 100644-65-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III