1-Boc-piperazina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-BOC-piperazina
OR1731-100G OR1731-250G
APOSOR1731-100GEA 26.1 EUR
APOSOR1731-100G APOSOR1731-250G
1-Boc-piperazina 98%
1-Boc-piperazina
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.25 g/mol
Pto. Ebullición: 98…100 °C
Pto. de fusión: 43…48 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075265
Núm. CAS: 57260-71-6