3-(Methylsulphonyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17400-1G OR17400-5G OR17400-10G
APOSOR17400-1GEA 34.8 EUR
APOSOR17400-1G APOSOR17400-5G APOSOR17400-10G
3-(Methylsulphonyl)aniline
3-(Methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₉NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03764428
Núm. CAS: 35216-39-8