7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Methoxy-1-indanone, 7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR17401-1G OR17401-5G OR17401-25G
APOSOR17401-1GEA 33.5 EUR
APOSOR17401-1G APOSOR17401-5G APOSOR17401-25G
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Pto. de fusión: 99…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784339
Núm. CAS: 34985-41-6