Ácido 4-metoxiantranilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-amino-4-metoxibenzoico
OR17403-25G OR17403-1G OR17403-5G
APOSOR17403-25GEA 65.4 EUR
APOSOR17403-25G APOSOR17403-1G APOSOR17403-5G
Ácido 4-metoxiantranilico
Ácido 4-metoxiantranilico
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Pto. de fusión: 175…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00667729
Núm. CAS: 4294-95-5