2-Amino-2-metilpropanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-2-metil-1-propanol
OR1740T-1KG
OR1740T-500G
APOSOR1740T-1KGEA
106
EUR
APOSOR1740T-1KG
APOSOR1740T-500G
2-Amino-2-metilpropanol 95%
2-Amino-2-metilpropanol
Used for the preparation of buffer solutions, suitable for the determination of alkaline phosphatase.
Formula:
(CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH MW: 89.14 g/mol Pto. Ebullición: 164…167 °C Pto. de fusión: 24…32 °C Densidad: 0.934 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008051 Núm. CAS: 124-68-5 EINECS: 204-709-8 Índice Merck: 13,00448 |