a-Tosylbenzyl isocyanide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1-Phenyl-1-tosyl)methyl Isocyanide, α-Tosylbenzyl Isocyanide, α-(p-Toluenesulphonyl)benzyl Isocyanide, alpha-(p-Toluenesulphonyl)benzyl Isocyanide, alpha-Tosylbenzyl Isocyanide
OR1744-1G OR1744-5G
APOSOR1744-1GEA 78.3 EUR
APOSOR1744-1G APOSOR1744-5G
a-Tosylbenzyl isocyanide 97%
a-Tosylbenzyl isocyanide
Formula: C₁₅H₁₃NO₂S
MW: 271.3342 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114776
Núm. CAS: 36635-66-2