Ácido 3,5-dicloroisonicotinico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
OR1745-25G OR1745-5G OR1745-1G
APOSOR1745-25GEA 72.5 EUR
APOSOR1745-25G APOSOR1745-5G APOSOR1745-1G
Ácido 3,5-dicloroisonicotinico 98%
Ácido 3,5-dicloroisonicotinico
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Pto. de fusión: 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861975
Núm. CAS: 13958-93-5