2-Amino-3-bromobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17500-1G OR17500-5G OR17500-10G
APOSOR17500-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17500-1G APOSOR17500-5G APOSOR17500-10G
2-Amino-3-bromobenzonitrile
2-Amino-3-bromobenzonitrile
Formula: C₇H₅BrN₂
Pto. de fusión: 119…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05670539
Núm. CAS: 114344-60-4