2-Amino-6-bromobenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17502-5G OR17502-100G OR17502-25G
APOSOR17502-5GEA 24.8 EUR
APOSOR17502-5G APOSOR17502-100G APOSOR17502-25G
2-Amino-6-bromobenzonitrile 97%
2-Amino-6-bromobenzonitrile
Formula: C₇H₅BrN₂
Pto. de fusión: 152…153 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09834769
Núm. CAS: 77326-62-6