3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Methylamino)propanamide
OR17506-5G OR17506-1G
APOSOR17506-5GEA 554 EUR
APOSOR17506-5G APOSOR17506-1G
3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
Formula: C₄H₁₁ClN₂O
MW: 138,6 g/mol
Densidad: 1,052 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226474
Núm. CAS: 4874-17-3