(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR17507-1G OR17507-5G
APOSOR17507-1GEA 198 EUR
APOSOR17507-1G APOSOR17507-5G
(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
Formula: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12027293
Núm. CAS: 885274-84-0