2,5-Dichloropyrimidine 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR17514-25G OR17514-5G
APOSOR17514-25GEA 49.3 EUR
APOSOR17514-25G APOSOR17514-5G
2,5-Dichloropyrimidine 97+%
2,5-Dichloropyrimidine
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,97 g/mol
Pto. de fusión: 48…55 °C
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673131
Núm. CAS: 22536-67-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III