Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR17520-5G OR17520-25G
APOSOR17520-5GEA 21.9 EUR
APOSOR17520-5G APOSOR17520-25G
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 95%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Formula: C₆H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 38 °C/0,8mmHg
Densidad: 1,398 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00031518
Núm. CAS: 17435-72-2
UN: 3265
ADR: 8,III