5-Hidroxi-2-nitrobenzaldehído 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17521-5G OR17521-10G
APOSOR17521-5GEA 21.9 EUR
APOSOR17521-5G APOSOR17521-10G
5-Hidroxi-2-nitrobenzaldehído 95+%
5-Hidroxi-2-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Pto. de fusión: 165…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007332
Núm. CAS: 42454-06-8
EINECS: 255-832-9