2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyloxazole-4-carbaldehyde
OR17528-1G
APOSOR17528-1GEA 55.1 EUR
APOSOR17528-1G
2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde 97%
2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde
Formula: C₅H₅NO₂
MW: 111,1 g/mol
Pto. de fusión: 70…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03265461
Núm. CAS: 113732-84-6