2,6-Dichloro-3-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17532-25G
APOSOR17532-25GEA 81.2 EUR
APOSOR17532-25G
2,6-Dichloro-3-methylpyridine 98%
2,6-Dichloro-3-methylpyridine
Formula: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Pto. de fusión: 54…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00137847
Núm. CAS: 58584-94-4