6-Chloro-4-cyclopropyl-1H-quinazolin-2-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-4-cyclopropylquinazolin-2(1H)-one
OR17533-100MG OR17533-250MG
APOSOR17533-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR17533-100MG APOSOR17533-250MG
6-Chloro-4-cyclopropyl-1H-quinazolin-2-one 95+%
6-Chloro-4-cyclopropyl-1H-quinazolin-2-one
Formula: C₁₁H₉ClN₂O
MW: 220,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11109434
Núm. CAS: 150878-36-7