2-[(Acetylthio)methyl]-3-phenylpropionic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[(Acetylthio)methyl]-3-phenylpropionic Acid
OR17540-5G OR17540-25G OR17540-100G
APOSOR17540-5GEA 21.9 EUR
APOSOR17540-5G APOSOR17540-25G APOSOR17540-100G
2-[(Acetylthio)methyl]-3-phenylpropionic acid 96%
2-[(Acetylthio)methyl]-3-phenylpropionic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₃S
MW: 238,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236751
Núm. CAS: 91702-98-6