2-Bromo-5-cloro-3-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-cloro-3-picolina
OR17542-1G OR17542-5G
APOSOR17542-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17542-1G APOSOR17542-5G
2-Bromo-5-cloro-3-metilpiridina
2-Bromo-5-cloro-3-metilpiridina
Formula: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Pto. de fusión: 36…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095062
Núm. CAS: 65550-77-8