4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic Acid (cis- and trans- mixture), 4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid
OR17545-5G OR17545-25G
APOSOR17545-5GEA 42.2 EUR
APOSOR17545-5G APOSOR17545-25G
4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 98%
4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243.30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03453262
Núm. CAS: 130309-46-5