tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-BOC-4-(2-aminoethyl)piperazine, 4-(2-Aminoethyl)-1-boc-piperazine, tert-Butyl 4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
OR1755-25G
APOSOR1755-25GEA 790 EUR
APOSOR1755-25G
tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₃N₃O₂
MW: 229,32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02683049
Núm. CAS: 192130-34-0