4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17550-5G OR17550-25G
APOSOR17550-5GEA 84.1 EUR
APOSOR17550-5G APOSOR17550-25G
4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formula: C₉H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08437036
Núm. CAS: 3951-95-9