5-Bromo-4-methylisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17552-1G OR17552-500MG
APOSOR17552-1GEA 156 EUR
APOSOR17552-1G APOSOR17552-500MG
5-Bromo-4-methylisoquinoline
5-Bromo-4-methylisoquinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
MW: 222.09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12922846
Núm. CAS: 651310-24-6