2,5-Dibromo-4-methylthiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,5-Dibromo-4-methyl-1,3-thiazole
OR17553-1G OR17553-250MG
APOSOR17553-1GEA 34.8 EUR
APOSOR17553-1G APOSOR17553-250MG
2,5-Dibromo-4-methylthiazole
2,5-Dibromo-4-methylthiazole
Formula: C₄H₃Br₂NS
MW: 256.96 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09260910
Núm. CAS: 79247-78-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III