1,3-Ciclohexanodiol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ciclohexano-1,3-diol
OR17557-25G
APOSOR17557-25GEA 184 EUR
APOSOR17557-25G
1,3-Ciclohexanodiol 97%
1,3-Ciclohexanodiol
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039458
Núm. CAS: 504-01-8