6-Bromo-2-chloroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17558-1G OR17558-10G
APOSOR17558-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17558-1G APOSOR17558-10G
6-Bromo-2-chloroquinoline
6-Bromo-2-chloroquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Pto. de fusión: 148…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115272
Núm. CAS: 1810-71-5