7-Bromoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17561-25G OR17561-5G OR17561-1G
APOSOR17561-25GEA 87 EUR
APOSOR17561-25G APOSOR17561-5G APOSOR17561-1G
7-Bromoquinoline
7-Bromoquinoline
Formula: C₉H₆BrN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03695823
Núm. CAS: 4965-36-0