7-Quinolineboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Quinoline-7-boronic acid, 7-Quinolinylboronic acid
OR17562-1G OR17562-250MG
APOSOR17562-1GEA 208 EUR
APOSOR17562-1G APOSOR17562-250MG
7-Quinolineboronic acid 95%
7-Quinolineboronic acid
Formula: C₉H₈BNO₂
MW: 172,9800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11100750
Núm. CAS: 629644-82-2