1-Acetylpiperidin-4-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Acetyl-4-aminopiperidine
OR17566-5G OR17566-1G
APOSOR17566-5GEA 125 EUR
APOSOR17566-5G APOSOR17566-1G
1-Acetylpiperidin-4-amine 97%
1-Acetylpiperidin-4-amine
Formula: C₇H₁₄N₂O
Pto. de fusión: 46…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412449
Núm. CAS: 160357-94-8