tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine, tert-Butyl 4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate
OR17567-25G
APOSOR17567-25GEA 87 EUR
APOSOR17567-25G
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₅H₂₃N₃O₂
MW: 277,36 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115065
Núm. CAS: 170911-92-9