1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(1-Ethyl-1H-pyrazol-4yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-Ethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR17569-25G OR17569-5G
APOSOR17569-25GEA 139 EUR
APOSOR17569-25G APOSOR17569-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₉BN₂O₂
MW: 222,0918 g/mol
Pto. de fusión: 44…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864188
Núm. CAS: 847818-70-6