1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Propylpyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(1-Propyl-4-pyrazolyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Propyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
OR17570-5G
APOSOR17570-5GEA 68.3 EUR
APOSOR17570-5G
1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₂H₂₁BN₂O₂
MW: 236,1183 g/mol
Pto. Ebullición: 135 °C/0,065mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663871
Núm. CAS: 827614-69-7