1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(1-tert-Butoxycarbonyl-4-pyrazolyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, N-Boc-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrazolyl-4-boronic acid Pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-Boc-pyrazolyl-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(1-Boc-4-pyrazolyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, tert-butyl 4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-carboxylate, 1-Boc-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole-1-carboxylate
OR17571-1G OR17571-5G
APOSOR17571-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17571-1G APOSOR17571-5G
1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₃N₂O₄B
MW: 294,1544 g/mol
Pto. de fusión: 82…89 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05663873
Núm. CAS: 552846-17-0