1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)ethyl)morpholine
OR17572-1G OR17572-5G
APOSOR17572-1GEA 112 EUR
APOSOR17572-1G APOSOR17572-5G
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₆BN₃O₃
MW: 307,1962 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08062342
Núm. CAS: 864754-18-7