Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl Hydrogen trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylate, trans-4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic Acid Monomethyl Ester
OR17609-100G
APOSOR17609-100GEA 84.1 EUR
APOSOR17609-100G
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Formula: C₉H₁₄O₄
MW: 186,21 g/mol
Pto. de fusión: 128…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01311247
Núm. CAS: 15177-67-0