5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17615-5G OR17615-25G
APOSOR17615-5GEA 82.8 EUR
APOSOR17615-5G APOSOR17615-25G
5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline 95+%
5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline
Formula: C₇H₇BrN₂O₂
MW: 231,0500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07781362
Núm. CAS: 864550-40-3