Alcohol 4-bromo-α-metilbencilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR17616-100G OR17616-25G OR17616-500G
APOSOR17616-100GEA 198 EUR
APOSOR17616-100G APOSOR17616-25G APOSOR17616-500G
Alcohol 4-bromo-α-metilbencilico 98%
Alcohol 4-bromo-α-metilbencilico
Formula: C₈H₉BrO
Pto. Ebullición: 119…121 °C/7mmHg
Pto. de fusión: 36…38 °C
Densidad: 1,463 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004514
Núm. CAS: 5391-88-8